Merck
SY3390162131
Synthonix Corporation
4,4-Difluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.64
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
4,4-difluoro-1-piperidinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8ClF2NO2S/c6-12(10,11)9-3-1-5(7,8)2-4-9/h1-4H2
InChI key
QSGQFPJNSNFIMU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7018.html
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://synthonix.com/7018.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)