跳转至内容
MilliporeSigma
SY3371478405
Synthonix Corporation
Methyl 4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
144.13
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
methyl 4-oxotetrahydro-3-furancarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
FCUDJBUBWCJOLK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://synthonix.com/1625.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1625.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)