Merck
SAAR2340800
硫酸铁(III) 水合物
uniLAB
别名:
硫酸铁 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
399.88 (anhydrous basis)
MDL號碼:
產品線
uniLAB
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2340800EM)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI 密鑰
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)