Key Documents
KRSU06
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0250% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.0250% (250 ppm)
應用
petroleum
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
168.8 °F
閃點(°C)
76 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)