ES5685
1 of 10
ES5433
ChromegaChiral™ Chiral CCA F4, 5 Micron HPLC Column
Supelco
50262-U
Ascentis® Express HILIC, 5 μm HPLC Column
ES5669
ChromegaChiral™ Chiral CC2, 10 Micron HPLC Column
ES5620
ChromegaChiral™ Chiral CCS, 5 Micron HPLC Column
Sigma-Aldrich
184225
吡啶氢氟酸盐
553344
异丙基异腈
600156
甲烷-13C
405210
ID-8
NIST1225
低合金钢
SAB5500006
Anti-Androgen Receptor antibody, Rabbit monoclonal
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 135251-CC3
1 ea of
HPLC: suitable
15 cm × 4.6 mm
fully porous particle
amylose, carbamate phase
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。