Merck
813727
TSKgel® HXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
别名:
用于 7.8mm 内径的 TSK-GEL G5000Hxl-GMHxl 与 GMHxl-L 色谱柱的保护柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® HXL Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
製造商/商標名
Tosoh 13727
參數
1.2 mL/min flow rate
60 °C temperature
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
4 cm × 6 mm
基質
polymer particle platform
基質活性組
polystyrene-divinylbenzene phase
粒徑
13 μm
孔徑
mixed
分離技術
size exclusion (SEC)
一般說明
用于保护 G5000HXL 到 G6000HXL 色谱柱。
相容性
THF can be replaced with benzene, chloroform, toluene, xylene, dichloromethane, dichloroethane
外觀
Shipped in THF.
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持