Merck
79318
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13D3H22NO5
分子量:
278.36
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥94.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -31.0 to -25.0, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)