product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L26
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped
特定分析物
IgG
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
標籤範圍
0.6% carbon loading
參數
600 bar pressure
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 4.6 mm
表面積
22 m2/g
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C4 (butyl) phase
粒徑
2.7 μm
孔徑
1000 Å
工作pH值範圍
2-9
分離技術
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
法律資訊
抗體
相關產品
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
商品
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.