主要文件
23029-U
用于6端口Mini-Vap的替换针头
stainless steel, pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
stainless steel
包装
pkg of 6 ea
一般描述
6端口Mini-Vap的替代针是与6端口Mini-Vap(22971)浓缩器/蒸发器一起使用的附件。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.