Merck
22008
盖帽
Swagelok® 400-C, brass, 1/4 in. male
别名:
Swagelok® 400C 1/4 英寸铜质盖帽,一包 6 个
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115717
材料
brass
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Swagelok® 400-C
接頭
1/4 in. male
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
包括螺母和密封垫。
應用
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
法律資訊
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Passive sampling and gas chromatographic determination of low concentrations of reactive hydrocarbons in ambient air with reduction gas detector.
Xu-Liang C and Hewitt N.
Journal of Chromatography A, 648 (1), 191-197 (1993)