Key Documents
Z723630
Hettich® ROTINA 420/420R centrifuge
ROTINA 420R, AC/DC input 115 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
AC/DC 輸入
100 - 127 V AC, US 3-pin plug
特點
cooling
refrigerated
製造商/商標名
Hettich 4706-01
存貨情形
not available in EU
參數
temp. range at -20-40 °C
15000 rpm
24400 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
423 mm (17 in.) × 713 mm (28 in.) × 654 mm (26 in.)
重量
117 kg (258 lb)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Available in non-refrigerated (420) and refrigerated (420R) versions
  • Maximum capacity of: 4 x 600 mL, 52 x 15 mL conical tubes, 84 blood/urine tubes or 16 microtiter plates
  • Noise Dampening Technology
  • Self diagnostic testing
  • 98 user defined programs
包裝
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG