主要文件
Z663107
Kern EW series Toploader balances
Kern EW 6000-1M + 963-128, DKD Calibration Certificate included
别名:
laboratory balance, weighing balance
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41111502
AC/DC输入
230 V
物料
stainless steel weighing plate
特点
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Kern EW 6000-1M + 963-128
存货情况
not available in USA and Canada
称重容量测量范围
6,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
宽度 × 深度 × 高度
180 mm × 230 mm × 85 mm
平台尺寸
172 mm × 142 mm
重量
2 kg
电池电量
rechargeable
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
  • Large LCD display
  • Capacity display
  • Protective working cover
  • Test weight
  • 3 years warranty
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)