Key Documents
Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
Holds 7 mL tubes
包裝
pack of 8 ea
製造商/商標名
Hettich 5247
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5051 (buckets)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG