Merck
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
别名:
sterilizing pan, sterilizing tray
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
polypropylene container
製造商/商標名
Nalgene®
長度 × 寬度 × 高度
324 mm × 260 mm × 70 mm
容量
3.1 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1