SML2251
南昌霉素
≥98% (HPLC)
别名:
(2S,4R,6E,8S)-8-[(2S,2′R,4′S,5R,5′S,7R,7′R,8R,9S,9′S,10′R)-9-hydroxy-2,4′,8,10′-tetramethyl-2′-[(2S,3S,5R,6R)-tetrahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-3,5-dimethyl-2H-pyran-2-yl]-9′-[[(2S,5S,6R)-tetrahydro-5-methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy][2,7′-bi-1,6-dioxaspiro[4.5]dec]-7-yl]-2,4,6-trimethyl-5-oxo-6-nonenoic acid
About This Item
推荐产品
生物源
Streptomyces nanchangensis
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC([C@@H](C)C[C@@H](C)C(/C(C)=C/[C@H](C)[C@]1([H])[C@H](C)[C@@H](O)C[C@]2(CC[C@]([C@@]3([H])C[C@H](O[C@@]4([H])O[C@H](C)[C@@H](OC)CC4)[C@@H](C)[C@@]5(O[C@]([C@@]6([H])O[C@@](O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]6C)([H])C[C@@H]5C)O3)(C)O2)O1)=O)=O
InChI
1S/C47H78O14/c1-24(40(50)25(2)18-28(5)43(51)52)17-26(3)41-31(8)34(49)22-45(59-41)16-15-44(11,61-45)38-21-36(56-39-14-13-35(54-12)33(10)55-39)32(9)47(58-38)30(7)20-37(57-47)42-27(4)19-29(6)46(53,23-48)60-42/h17,25-39,41-42,48-49,53H,13-16,18-23H2,1-12H3,(H,51,52)/b24-17+
InChI 密鑰
FELYAZAWTURXNF-JJIBRWJFSA-N
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3