生物源
Hibiscus vitifolius
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
, light yellow to dark green-yellow
溶解度
DMSO: 15 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c(O)cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-11-13(27)15(29)17(31)21(32-11)34-19-10(26)4-9(25)12-14(28)16(30)18(33-20(12)19)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,13,15,17,21-27,29-31H,5H2/t11-,13-,15+,17-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
SJRXVLUZMMDCNG-KKPQBLLMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
The C-terminal c-Src kinase (Csk) is a 50-kDa cytosolic tyrosine kinase expressed in all examined cell types
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).