Merck
SMB00254
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-galloylshikimic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H18O13
CAS号:
分子量:
478.36
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
方案
≥85% (LC/MS-ELSD)
表单
solid
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@@H]1C=C(C[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C21H18O13/c22-10-2-8(3-11(23)16(10)27)20(31)33-15-6-7(19(29)30)1-14(26)18(15)34-21(32)9-4-12(24)17(28)13(25)5-9/h1-5,14-15,18,22-28H,6H2,(H,29,30)/t14-,15-,18-/m1/s1
InChI key
UFDJVOQZZQZYJG-IIDMSEBBSA-N
一般描述
Natural product derived from plant source.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)