化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3