重組細胞
expressed in HEK 293 cells
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RM364, monoclonal
recombinant monoclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KRT19(3880)
特異性
This antibody reacts human CK-19 (Cytokeratin-19).
免疫原
A peptide corresponding to the C-terminus of human CK-19 (Cytokeratin-19)
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.