Merck
S5546
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Gly-Gly-Gly-p-nitroanilide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19N5O8
CAS号:
分子量:
409.35
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
技術
ligand binding assay: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H19N5O8/c22-12(5-6-16(26)27)17-7-13(23)18-8-14(24)19-9-15(25)20-10-1-3-11(4-2-10)21(28)29/h1-4H,5-9H2,(H,17,22)(H,18,23)(H,19,24)(H,20,25)(H,26,27)
InChI 密鑰
KWWNDIKPXGRBBN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3