Merck
R1376
Sigma-Aldrich
Ricinelaidic acid
≥99%
别名:
(R)-12-Hydroxy-9(E)-octadecenoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H34O3
CAS号:
分子量:
298.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
化驗
≥99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCC[C@@H](O)C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3