R137
Ro 31-0432
solid
别名:
3-(8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-yl)-4-(1-methylindol-3-yl)maleimide hydrochloride, 3-[8-[(Dimethylamino)methyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]indol-10-yl]-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione monohydrochloride, Bisindoylmaleimide XI
About This Item
推荐产品
生物源
synthetic (organic)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
儲存條件
protect from light
顏色
orange
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CN(C)CC1CCn2c(C1)c(C3=C(C(=O)NC3=O)c4cn(C)c5ccccc45)c6ccccc26
InChI
1S/C28H28N4O2.ClH/c1-30(2)15-17-12-13-32-22-11-7-5-9-19(22)24(23(32)14-17)26-25(27(33)29-28(26)34)20-16-31(3)21-10-6-4-8-18(20)21;/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3,(H,29,33,34);1H
InChI 密鑰
HSPRASOZRZDELU-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
特點和優勢
注意
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3