一般說明
GenElute 96孔PCR回收试剂盒可对PCR产物进行高通量纯化。该试剂盒提供了高纯度PCR产物纯化所需的试剂。对于100至10000 bp的DNA片段,其回收率可达到75-90%,并且可去除引物、引物二聚体、核苷酸、盐和聚合酶成分。
應用
纯化所得的PCR产物可直接供测序、限制性酶切、连接和微阵列分析等各式下游应用使用。
特點和優勢
- 彻底去除引物和引物二聚体。
- 创新的洗涤孔板最大限度消除了交叉污染风险
- 适于真空和离心分离处理
- 可实现省时的PCR产物并行回收
原則
PCR反应完成后,立即调整反应体积,然后添加结合溶液。样本随即转移到结合反应板上,并在硅胶膜上捕获PCR反应产物。随后将结合所得的PCR产物洗涤几遍,去除引物、引物二聚体、盐、核苷酸和聚合酶。最后洗脱纯化所得的PCR产物,洗脱后的产物可直接供下游应用使用。
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3