跳转至内容
Merck

P9035

Sigma-Aldrich

Poly(Orn, Ser) 3:1 hydrobromide

mol wt 20,000-50,000

登录查看公司和协议定价


About This Item

MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200

分子量

20,000-50,000

儲存溫度

−20°C

分析報告

Molecular weights based on viscosity.

其他說明

For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.

儲存類別代碼

13 - Non Combustible Solids

水污染物質分類(WGK)

WGK 3

閃點(°F)

Not applicable

閃點(°C)

Not applicable

個人防護裝備

Eyeshields, Gloves, type N95 (US)


分析证书(COA)

输入产品批号来搜索 分析证书(COA) 。批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后找到。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门