Merck
P7107
Sigma-Aldrich
Prolactin-releasing Peptide Fragment 12-31 human
≥97% (HPLC)
别名:
PrRP20
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C104H158N32O26
分子量:
2272.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
化驗
≥97% (HPLC)
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... PRLH(51052)
Amino Acid Sequence
Thr-Pro-Asp-Ile-Asn-Pro-Ala-Trp-Tyr-Ala-Ser-Arg-Gly-Ile-Arg-Pro-Val-Gly-Arg-Phe-NH2
生化/生理作用
PrRP agonist that stimulates the release of prolactin from the anterior pituitary.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3