Merck
N2885
Sigma-Aldrich
Naphthol AS-BI β-D-galactopyranoside
别名:
2-Naphthalenecarboxamide, 7-bromo-3-(β-D-galactopyranosyloxy)-N-(2-methoxyphenyl)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C24H24NO8Br
CAS号:
分子量:
534.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2OC4OC(CO)C(O)C(O)C4O
InChI
1S/C24H24BrNO8/c1-32-17-5-3-2-4-16(17)26-23(31)15-9-13-8-14(25)7-6-12(13)10-18(15)33-24-22(30)21(29)20(28)19(11-27)34-24/h2-10,19-22,24,27-30H,11H2,1H3,(H,26,31)
InChI 密鑰
SISGBWZDEMMSLV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
基底
Histochemical substrate for acid β-galactosidase.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Splitting of naphthol AS-BI beta-galactopyranoside by acid beta-galactosidase.
R Gossrau
Histochemie. Histochemistry. Histochimie, 37(1), 89-91 (1973-10-03)