Merck
MAK141
Sigma-Aldrich
醛类检测试剂盒(比色法)
sufficient for 200 fluorometric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 200 fluorometric tests
应用
environmental
检测方法
fluorometric
相关疾病
neurological disorders
储存温度
−20°C
一般描述
乙醛是一种具有高度反应活性的分子,在多种生理、病理及工业生产过程中起到了重要作用。有研究表明,乙醛还是一种环境污染物,可导致神经退行性病变及DNA损伤。准确、快速地测定乙醛,在生物及化学研究、食品工业、环境污染监控等多方面都非常重要。
乙醛检测试剂盒(荧光法)是检测pH 值接近生理状态或更高的样品中乙醛含量的简单直接的方法。乙醛会与荧光染料发生反应,生成与所含的乙醛量成正比的荧光产物(λex = 365/λem = 435 nm)。乙醛检测试剂盒(荧光法)具有较低的检测限,可测出100 μL体积的反应中0.3 nmol 的乙醛(3 μM)。
醛是具有高反应活性的分子,在许多生理、病理和商业过程中都起一定作用。它们是环境污染物,并涉及神经退行性疾病和DNA损伤。快速准确的醛类测定方法是生物化学研究、食品工业和环境污染监测的重要工具。
适用性
本试剂盒适于检测多种样品中的乙醛,尤其是pH 值较高的样品。在处理低pH 值样品时,货号MAK140的乙醛检测试剂盒(比色法)更合适。
原理
荧光醛测定试剂盒提供了一种简单而直接的操作方法,用于测量pH为生理值或更高的样品中的醛。醛与荧光染料反应,生成与与醛含量成正比的荧光(λex = 365/λem = 435 nm) 产物。荧光醛测定法的检测下限更低,可检测出100μL检测体积(3μM)中的0.3纳摩尔醛。
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Role of Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase 2 (ALDH2) in Neuropathology and Neurodegeneration.
Chen C H, et al.
Acta Neurologica Taiwanica, 25(4), 111-123 (2016)
Lucas A J Ahrens et al.
PloS one, 12(4), e0175095-e0175095 (2017-04-06)
Controlled release drug delivery systems are well established as oral and implantable dosage forms. However, the controlled release paradigm can also be used to present complex soluble signals responsible for cellular organization during development. Endochondral ossification (EO), the developmental process
Xianzun Tao et al.
JCI insight, 7(13) (2022-07-09)
Polyamine dysregulation plays key roles in a broad range of human diseases from cancer to neurodegeneration. Snyder-Robinson syndrome (SRS) is the first known genetic disorder of the polyamine pathway, caused by X-linked recessive loss-of-function mutations in spermine synthase. In the