Merck
M2769
Sigma-Aldrich
N-甲基甲酰胺
别名:
甲基甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCONHCH3
CAS号:
分子量:
59.07
Beilstein:
1098352
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)NC
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)
InChI 密鑰
ATHHXGZTWNVVOU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
231.8 °F - closed cup
閃點(°C)
111 °C - closed cup