Merck
I5013
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H17NO2 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
343.44
Beilstein:
5201628
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OCC=C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3