加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
DERSEEKGGVEVLESCQGSSNGAQDQEASEQFGSPVAERGKRLPGVAGQYLFKCLINVKKEVDDALVEMHWVE
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... METT10D(79066)
一般說明
编码甲基转移酶样16(METTL16)的基因位于人染色体17p13.3上。
免疫原
假定的甲基转移酶METT10D重组蛋白表位标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST73832
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(49), 14013-14018 (2016-11-23)
Metastasis-associated lung adenocarcinoma transcript 1 (MALAT1), a cancer-promoting long noncoding RNA, accumulates in cells by using a 3'-triple-helical RNA stability element for nuclear expression (ENE). The ENE, a stem-loop structure containing a U-rich internal loop, interacts with a downstream A-rich
Journal of cellular and molecular medicine, 25(14), 6602-6617 (2021-06-03)
N6-methyladenosine (m6A) is a well-known modification of RNA. However, as a key m6A methyltransferase, METTL16 has not been thoroughly studied in gastric cancer (GC). Here, the biological role of METTL16 in GC and its underlying mechanism was studied. Immunohistochemistry was
Blood cancer discovery, 4(3), 228-245 (2023-04-18)
RNA splicing dysregulation underlies the onset and progression of cancers. In chronic lymphocytic leukemia (CLL), spliceosome mutations leading to aberrant splicing occur in ∼20% of patients. However, the mechanism for splicing defects in spliceosome-unmutated CLL cases remains elusive. Through an
BMC medical genetics, 15, 62-62 (2014-06-03)
Infantile spasms (IS) is a specific type of epileptic encephalopathy associated with severe developmental disabilities. Genetic factors are strongly implicated in IS, however, the exact genetic defects remain unknown in the majority of cases. Rare mutations in a single gene
Journal of hematology & oncology, 17(1), 7-7 (2024-02-02)
While liver cancer stem cells (CSCs) play a crucial role in hepatocellular carcinoma (HCC) initiation, progression, recurrence, and treatment resistance, the mechanism underlying liver CSC self-renewal remains elusive. We aim to characterize the role of Methyltransferase 16 (METTL16), a recently