加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ARID1A(8289)
一般說明
富含AT相互作用结构域蛋白1A(ARID1A)是ARID家族成员,可形成SWI/SNF (SWItch/Sucrose NonFermentable) 染色质重塑复合物的亚基。它是一种癌症抑制基因,以非序列特异性方式结合 DNA。该基因位于染色体区域1p36.11。AIRD1A 也称BAF250a,是BAF250/AIRD1的两个高度保守的同源异构体之一。它是一种trithorax基(TrxG)蛋白,在植入前胚胎和胚胎干(ES)细胞中高度表达。
免疫原
富含 AT 相互作用域的含蛋白 1A 重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
序列
PGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNPDSGMYSPSRYPPQQQQQQQQRHDSYGNQFSTQGTPSGSPFPSQQTTMYQQQQQNYK
序列
PGLGNVAMGPRQHYPYGGPYDRVRTEPGIGPEGNMSTGAPQPNLMPSNPDSGMYSPSRYPPQQQQQQQQRHDSYGNQFSTQGTPSGSPFPSQQTTMYQQQQQNYK
應用
兔抗-ARID1A可用于免疫组化。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
富含AT相互作用结构域1A (ARID1A)与Brahma相关基因1(BRG1)腺苷三磷酸相互作用,并形成SWI/SNF 复合物。它将SWI/SNF复合物引入特定基因,并有助于以非序列特异性方式结合DNA。在原肠形成过程中,它在胚层的正常形成中起着至关重要的作用。它也有助于维持胚胎干(ES)细胞期并导致心肌细胞的分化。由于AIRD1A是肿瘤抑制基因,其激活与各种癌症有关,如上皮、卵巢和子宫内膜癌。它也与胃癌有关,并具有成为早期胃癌患者预后标志物的潜力。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST70748
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Human pathology, 46(5), 761-766 (2015-03-18)
ARID1A, a member of the chromatin remodeling genes family, has been suggested as a novel tumor suppressor gene in gynecologic malignancies. However, its role in penile cancer has yet to be determined. This study assesses the immunohistochemical expression of ARID1A
Application of ARID1A to murine formalin-fixed paraffin embedded tissue using immunohistochemistry
F1000Research, 3 (2014)
Yi chuan = Hereditas, 35(3), 255-261 (2013-04-12)
The mammalian SWI/SNF complex is one of ATP-dependent chromatin-remodeling complexes, which plays important roles in cell proliferation, differentiation, development and tumor suppression. ARID1A (AT-rich interactive domain-containing protein 1A) is a large subunit of SWI/SNF complex, and also an ARID family
International journal of clinical and experimental pathology, 8(3), 2763-2770 (2015-06-06)
AT-rich interactive domain 1A (ARID1A) is a subunit of the Switch/Sucrose non-fermentable (SWI/SNF) chromatin remodeling complex. Recently, genome-wide whole exome sequencing revealed frequent mutations of ARID1A in hepatocellular carcinoma, but clinicopathological significance of ARID1A alteration has not been clarified yet.
PloS one, 10(6), e0128066-e0128066 (2015-06-05)
Ovarian clear cell carcinoma (CCC) is generally associated with chemoresistance and poor clinical outcome, even with early diagnosis; whereas high-grade serous carcinomas (SCs) and endometrioid carcinomas (ECs) are commonly chemosensitive at advanced stages. Although an integrated genomic analysis of SC