Merck
F5051
康宁® FiltrEX 96孔过滤器板
96 well, PVDF membrane, pore size 0.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
材料
PVDF membrane
polystyrene
rectangular bottom white polystyrene wells
white polystyrene plate
無菌
sterile
特點
lid: no
plate format: 96 well filter plate, standard
包裝
pack of 10
case of 50
製造商/商標名
Corning 3505
最大體積
350 μL
有效容積
350 μL
孔徑
0.2 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
玻璃纤维过滤器板 (CLS3510、CLS3511) 可用于多种应用,包括质粒分离、DNA 纯化或受体/配体结合试验。低结合亲水性 PVDF 过滤器膜板 (CLS3504、CLS3505) 适用于蛋白激酶分析或基于微珠和树脂的分离分析。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
FiltrEX is a trademark of Corning, Inc.