特點
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 7-18 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804756002
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG