esiRNA cDNA 標靶序列
TTTGTGCTTGCCATCTTCTGTAAAAGAGTCAATGAACAGGGAGCATTCTGGGGTCTAATGGTTGGACTTGCAATGGGCCTCATTCGTATGATAACAGAGTTTGCTTATGGAACAGGGAGTTGCTTGGCTCCCAGTAACTGTCCCAAGATTATCTGTGGAGTGCACTATCTGTACTTTTCCATCGTTCTCTTTTTTGGGTCCATGCTGGTCACCCTGGGAATTTCCCTCTTAACAAAACCCATTCCTGATGTACATCTGTACCGCCTGTGCTGGGTTCTTCGGAACAGTACAGAGGAGCGAATCGATATAGATGCAGAAGAGAAAAGTCAGGAAGAAACAGATGATGGTGTTGAAGAAGATTATCCTGAGAAATCACGTGGATGCCTCAAGAAAGCTTATGACTTGTTCTGCGGTTTGCAGAAGGGACCCAAGCTAACC
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... SLC5A4(6527) , SLC5A4(6527)
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA。