Merck
D4284
Sigma-Aldrich
1,3-Dierucin
≥99% (TLC)
别名:
1,3-Di(cis-13-docosenoyl)-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H88O5
分子量:
733.20
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥99% (TLC)
杂质
1,2-isomer, essentially free
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)