Merck
C1799
Sigma-Aldrich
Cytidine-2-14C 5′-triphosphate ammonium salt
≥95% (HPLC), aqueous ethanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H25N6O14P3
分子量:
534.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
aqueous ethanol solution
標籤範圍
40-60 mCi per mmol
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N.NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C2O
包裝
Combi-vial
外觀
Aqueous solution containing 2% ethanol