Key Documents
SIAL0641
Sigma-Aldrich
Sigma ® 75 cm 细胞培养瓶
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 20 × 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.22
材料
canted neck
polystyrene
無菌
sterile
特點
cap vented
graduations
包裝
pack of 20 × 5 ea
最大體積
60 mL
表面積
75 cm2
有效容積
15-22.5 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
有多种尺寸、设计和盖样式可供选择,以满足您的需求。
  • 由光学透明的原始聚苯乙烯制成
  • 进行了最佳细胞附着处理
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经伽马辐照灭菌并经认证无热原
法律資訊
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC