product name
2-丙醇, for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
等級
for molecular biology
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
產品線
BioReagent
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
技術
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
雜質
≤0.2% water
water
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解度
water: soluble (completely)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for precipitation of nucleic acids
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
异丙醇使用方案:
- 从哺乳动物组织沉淀DNA,从DNA样品中提取溴化乙锭,以及从细胞和组织中分离RNA。
- 蛋白质结晶。
- 从生物基质中分离类维生素A,进行HPLC和HPLC-MS分析。
應用
- DNA和RNA萃取
- 测定羟脯氨酸水平(《The Merck Index》第12版)
- MTT测定检验细胞活力
- 芯片杂交
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F - closed cup
閃點(°C)
12.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。
实验方案
TRI试剂是一种单步RNA分离试剂,可同时分离DNA、RNA和蛋白质。本实验方案概述了样品制备方法,以及各种样品提取方法和故障排除方案。
使用RIP试剂盒进行哺乳动物细胞Ago抗体-RNA免疫沉淀的实验方案和流程
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
相关内容
Isopropanol is a polar organic solvent that is widely used in chemistry, biochemistry and molecular biology
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield