About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H47NO6
CAS号:
分子量:
613.78
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.32
推荐产品
荧光
λex 497 nm; λem 520 nm±10 nm in ethanol
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C38H47NO6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-36(42)39-27-18-21-30(33(24-27)38(43)44)37-31-22-19-28(40)25-34(31)45-35-26-29(41)20-23-32(35)37/h18-26,40H,2-17H2,1H3,(H,39,42)(H,43,44)
InChI key
XKFGZSAKZAPLGI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3