Merck
S9640
Sigma-Aldrich
四硼酸钠 十水合物
ACS reagent, ≥99.5%
别名:
硼砂 十水合物, 硼酸钠 十水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2B4O7 · 10H2O
CAS号:
分子量:
381.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
agency
suitable for SM 4500 - NH3
蒸汽壓力
0.213 hPa ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
powder or crystals
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
9.15-9.20 (25 °C, 0.01 M in solution)
密度
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十水合四硼酸钠是一种天然存在的材料,可用作许多有机转化的催化剂或添加剂,如内夫反应、克内文纳格尔缩合反应、取代、加成、邻二醇的选择性甲基化和三甲基硅基炔酮的脱硅基化。
應用
十水四硼酸钠可作为催化剂用于:
  • 使用硫醇合成 β-羟基硫化物,对 1,2-环氧化合物进行区域选择性硫解。
  • 硫醇与缺电子烯烃的杂 Michael 加成,以合成相应的 β-加合物。
  • 无溶剂 Biginelli 反应,以合成 3,4-二氢嘧啶-2(1H)-酮。
还可作为添加剂制备具有高介电性能的聚吡咯-硼砂复合材料。
法律資訊
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1