product name
乙腈, for HPLC, for UV, ≥99.9% (GC)
等級
for HPLC, for UV
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
透射率
195 nm, ≥65%
200 nm, ≥88%
210 nm, ≥93%
235 nm, ≥99%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- Optimizing corn silage quality during hot summer conditions of the tropics: Details the application of 96% acetic acid in agricultural practices to improve fermentation quality and nutrient stability in silage, contributing to more sustainable farming methods (Khan et al., 2023).
其他說明
- 货号 34888-4X2.5L 的产品即将停产。请订购单瓶装 34888-2.5L 产品,其物理特性及规格上与停产商品完全一样。
- 货号 34888-6X1L 的产品即将停产。请订购单瓶装 34888-1L 产品,其物理特性及规格上与停产商品完全一样。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup