Merck
Z802921
Hellma® 超微量吸收比色皿
Suprasil® quartz, spectral range 200-2500, pathlength 5 mm, chamber volume 2.5 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
Suprasil® quartz
描述
2 windows
製造商/商標名
Hellma 105-210-QS
參數
200-2500 spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
孔高度
~0.08
中心高度
15 mm
小室體積
2.5 μL
路徑長度
5 mm
檢測方法
photometric
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 PTFE 挡块,2 个抛光窗片
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)