Merck
STS0014
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-15
greener alternative
Non-ionic surfactant
别名:
乙氧基化仲醇(C12-14), 仲醇乙氧基化物15 EO
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12161902
NACRES:
NA.28
等級
laboratory grade
品質等級
描述
non-ionic
形狀
solid
分子量
average mol wt 860 g/mol by calculation
環保替代產品特色
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
黏度
43 cP(25 °C)
轉變溫度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
溶解度
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
環保替代類別
相关类别
一般說明
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。该产品是一种可生物降解的表面活性剂,符合绿色化学“降解设计”的第10th原则。
Tergitol 15-S-15是一种具有15个环氧乙烷单元的乙氧基化仲醇。
特點和優勢
  • 高HLB值乳化剂&分散剂
  • 提供冻融&离子稳定性
  • 电解质溶解度
  • 可高温润湿
  • 易生物降解
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
449.6 °F - closed cup
閃點(°C)
232 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)