Merck
ARK2064
SAFC
PROTHIPENDYLHYDROCHLORIHYDRAT (DOMINAL HCL)
制药生产
别名:
Dominal hydrochloride, 10H-Pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine-10-propanamine, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C16H19N3HCLH2O
分類程式碼代碼:
12352200
分子量
339.91 g/mol
品質等級
mp
108-112 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C16H19N3S.ClH/c1-18(2)11-6-12-19-13-7-3-4-8-14(13)20-15-9-5-10-17-16(15)19;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
CQJSAKJMCVSEGU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)