Merck
54349
Sigma-Aldrich
金纳米颗粒
0.6-0.9% solid material basis, 0.01% HAuCl4 in toluene
别名:
Octanethiol functional gold nanoparticles, 十二烷基硫醇官能化金纳米粒子
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
描述
nanoparticles
质量水平
方案
0.6-0.9% solid material basis
表单
dispersion
nanoparticles
浓度
0.01% HAuCl4 in toluene
粒径
3-6 nm
官能团
thiol
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C12H26S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;/h13H,2-12H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
QMOCMJWMJUUCRE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可用于纳米电子学金单层的自组装。
特点和优势
用四正辛基溴化铵进行了表面稳定化处理
注意
在空气中稳定
分析说明
520nm 处存在弱吸收峰
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F - closed cup
闪点(°C)
4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)