Merck
40777
Supelco
Darutoside
analytical standard
别名:
(2R,4aS,4bR,7S,10aS)-7-[(1R)-1,2-Dihydroxyethyl]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,9,10,10a-dodecahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-2-phenanthrenyl-β-D-glucopyranoside, Darutigenol 3-β-D-glucoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H44O8
CAS号:
分子量:
484.62
Beilstein:
6542518
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@](CCC4=C[C@]([C@@H](O)CO)(C)CC[C@]43[H])([H])C2(C)C
InChI
1S/C26H44O8/c1-13-9-17-14(2)18(33-24-23(32)22(31)21(30)19(11-27)34-24)6-8-26(17,4)16-5-7-25(3,10-15(13)16)20(29)12-28/h10,13-14,16-24,27-32H,5-9,11-12H2,1-4H3/t13?,14?,16-,17+,18?,19-,20+,21-,22+,23-,24?,25+,26-/m1/s1
InChI 密鑰
OJRJAOXVGPMJAP-XOQGPCJVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)