Merck
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-六甲氧基三亚苯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H24O6
CAS号:
分子量:
408.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
99%
SMILES 字串
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)