化驗
≥98.0% (GC)
形狀
viscous liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
food and beverages
格式
neat
官能基
ester
ketone
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(OC(COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C57H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-30,54H,4-15,17,20,22-24,31-53H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-
InChI 密鑰
VVEBTVMJPTZDHO-WECKWCTPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
remarks on GC:
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
~33% oleic acid
~66% linoleic acid
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3