生物源
synthetic
品質等級
蒸汽密度
3.3 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
98.0-102.0% (1 M NaOH, T)
形狀
liquid
雜質
≤5 ppm ethyl methansesulfonate (GC)
≤5 ppm isopropyl methanesulfonate (GC)
≤5 ppm methanesulfonyl chloride (GC)
≤5 ppm methyl methanesulfonate (GC)
蒸發殘留物
≤0.1%
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
167 °C/10 mmHg (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.475-1.485 g/mL at 20 °C
1.481 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
正離子痕跡
Ta: ≤5 ppm
適合性
corresponds for IR spectroscopy
SMILES 字串
O=S(O)(C)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
InChI 密鑰
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
372.2 °F - closed cup
閃點(°C)
189 °C - closed cup