等級
for fluorescence
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
溶解度
methanol: 1 mg/mL, clear (violet to deep violet)
螢光
λex 406 nm; λem 542.0 nm±10 nm (in the presence of cyanide)
SMILES 字串
C[N+]1=C(/C=C/C2=CC3=C(C=C(N(CC)CC)C=C3)OC2=O)C(C)(C)C4=CC=CC=C41.[I-]
InChI
1S/C26H29N2O2.HI/c1-6-28(7-2)20-14-12-18-16-19(25(29)30-23(18)17-20)13-15-24-26(3,4)21-10-8-9-11-22(21)27(24)5;/h8-17H,6-7H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OZKWMKLMZONDEZ-UHFFFAOYSA-M
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)